4-Bromo-3-chloro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309370-1G
APOSOR309370-1GEA
484
EUR
APOSOR309370-1G
4-Bromo-3-chloro-2-methylquinoline
4-Bromo-3-chloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,526 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20036457 CAS-Nummer: 1333250-12-6 |