4-Bromo-3,5,7-trichloro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309371-1G
APOSOR309371-1GEA 525 EUR
APOSOR309371-1G
4-Bromo-3,5,7-trichloro-2-methylquinoline
4-Bromo-3,5,7-trichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₅BrCl₃N
Molecular Weight: 325,416 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20036489
CAS-Nummer: 1333255-86-9