3-Bromo-2,8-dimethyl-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309372-1G
APOSOR309372-1GEA
383
EUR
APOSOR309372-1G
3-Bromo-2,8-dimethyl-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-2,8-dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Molecular Weight: 252,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18157848 CAS-Nummer: 909208-88-4 |