3-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309373-1G
APOSOR309373-1GEA 484 EUR
APOSOR309373-1G
3-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
3-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Molecular Weight: 256,526 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13689067
CAS-Nummer: 1333256-98-6