6-Methoxy-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR309374-1G
APOSOR309374-1GEA
335
EUR
APOSOR309374-1G
6-Methoxy-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
6-Methoxy-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O·ClH Molecular Weight: 279,765 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20036727 CAS-Nummer: 1333249-14-1 |