6-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR309375-1G
APOSOR309375-1GEA
335
EUR
APOSOR309375-1G
6-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
6-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₄ClN₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20036733 CAS-Nummer: 1333249-31-2 |