6-Methoxy-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR309376-1G
APOSOR309376-1GEA 335 EUR
APOSOR309376-1G
6-Methoxy-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
6-Methoxy-2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline Hydrochloride
Formel: C₁₅H₁₉N₃O·ClH
Molecular Weight: 293,792 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20036768
CAS-Nummer: 1333256-88-4