6-Methoxy-2-(piperazin-1-yl)quinolin-3-carbonitrile Hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR309380-1G
APOSOR309380-1GEA
335
EUR
APOSOR309380-1G
6-Methoxy-2-(piperazin-1-yl)quinolin-3-carbonitrile Hydrochloride
6-Methoxy-2-(piperazin-1-yl)quinolin-3-carbonitrile Hydrochloride
Formel:
C₁₅H₁₆N₄O·ClH Molecular Weight: 304,775 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20037072 CAS-Nummer: 1333254-61-7 |