6-Brom-2-chlor-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309381-250MG
APOSOR309381-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR309381-250MG
6-Brom-2-chlor-4-methylchinolin
6-Bromo-2-chloro-4-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,5300 g/mol Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254262 CAS-Nummer: 3913-19-7 |