2-Chlor-7-methoxy-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Methoxy-2-chloro-4-methylquinoline
OR309383-1G
APOSOR309383-1GEA
267
EUR
APOSOR309383-1G
2-Chlor-7-methoxy-4-methylchinolin
2-Chloro-7-methoxy-4-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00711757 CAS-Nummer: 97892-67-6 |