2,6-Dichloro-4-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309384-1G
APOSOR309384-1GEA
351
EUR
APOSOR309384-1G
2,6-Dichloro-4-methylquinoline
2,6-Dichloro-4-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01316208 CAS-Nummer: 90723-71-0 |