2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR309386-1G
APOSOR309386-1GEA 383 EUR
APOSOR309386-1G
2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-(2-hydroxyethyl)quinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21647758
CAS-Nummer: 1367706-48-6