2-Hydroxy-4,8-dimethyl-7-bromo-quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309387-1G
APOSOR309387-1GEA
351
EUR
APOSOR309387-1G
2-Hydroxy-4,8-dimethyl-7-bromo-quinoline
2-Hydroxy-4,8-dimethyl-7-bromo-quinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Molecular Weight: 252,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21647766 CAS-Nummer: 1367706-85-1 |