2-Bromo-4,6-dimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309388-1G
APOSOR309388-1GEA
707
EUR
APOSOR309388-1G
2-Bromo-4,6-dimethylquinoline
2-Bromo-4,6-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrN Molecular Weight: 236,108 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21647772 CAS-Nummer: 103858-47-5 |