2-Bromo-7-methoxy-4-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309389-1G
APOSOR309389-1GEA
0
EUR
APOSOR309389-1G
2-Bromo-7-methoxy-4-methylquinoline
2-Bromo-7-methoxy-4-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21647777 CAS-Nummer: 115486-12-9 |