6-Methoxy-4-methylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR309391-1G
APOSOR309391-1GEA
359
EUR
APOSOR309391-1G
6-Methoxy-4-methylquinoline hydrochloride
6-Methoxy-4-methylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₁NO·ClH Molecular Weight: 209,672 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035252 CAS-Nummer: 7461-59-8 |