Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR309394-250MG
APOSOR309394-250MGEA
185
EUR
APOSOR309394-250MG
Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylate
Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 250,681 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026444 CAS-Nummer: 620957-95-1 |