Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR309398-1G
APOSOR309398-1GEA 0 EUR
APOSOR309398-1G
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697896
CAS-Nummer: 364385-74-0