Ethyl 4-chloro-7-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR309401-1G
APOSOR309401-1GEA
359
EUR
APOSOR309401-1G
Ethyl 4-chloro-7-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-7-methoxyquinazoline-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₃ Molecular Weight: 266,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12675152 CAS-Nummer: 1189107-22-9 |