Ethyl 7-bromo-4-chloroquinazoline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR309402-1G
APOSOR309402-1GEA
441
EUR
APOSOR309402-1G
Ethyl 7-bromo-4-chloroquinazoline-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-4-chloroquinazoline-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈BrClN₂O₂ Molecular Weight: 315.55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12675153 CAS-Nummer: 1189105-79-0 |