4-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309405-1G
APOSOR309405-1GEA
484
EUR
APOSOR309405-1G
4-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 213,063 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07758775 CAS-Nummer: 34637-41-7 |