2-(5-Thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309407-1G
APOSOR309407-1GEA
475
EUR
APOSOR309407-1G
2-(5-Thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
2-(5-Thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
Formel:
C₄H₅N₃O₂S Molecular Weight: 159,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437534 CAS-Nummer: 61336-27-4 |