2-(3-Methyl-5-thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309408-1G
APOSOR309408-1GEA 475 EUR
APOSOR309408-1G
2-(3-Methyl-5-thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
2-(3-Methyl-5-thioxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)acetic acid
Formel: C₅H₇N₃O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437535
CAS-Nummer: 42047-33-6