(3-Phenyl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309409-1G
APOSOR309409-1GEA
475
EUR
APOSOR309409-1G
(3-Phenyl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
(3-Phenyl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
Formel:
C₁₀H₉N₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05721268 CAS-Nummer: 185034-18-8 |