(3-Thiophen-2-ylmethyl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309411-1G
APOSOR309411-1GEA
475
EUR
APOSOR309411-1G
(3-Thiophen-2-ylmethyl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
(3-Thiophen-2-ylmethyl-5-thioxo-1,5-dihydro-[1,2,4]triazol-4-yl)-acetic acid
Formel:
C₉H₉N₃O₂S₂ Molecular Weight: 255,317 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437537 CAS-Nummer: 892874-27-0 |