5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR309415-1G
APOSOR309415-1GEA 542 EUR
APOSOR309415-1G
5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S
Molecular Weight: 270,735 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14707328
CAS-Nummer: 1221342-59-1