5-Chloro-3-[(4-chlorophenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR309417-1G
APOSOR309417-1GEA 0 EUR
APOSOR309417-1G
5-Chloro-3-[(4-chlorophenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(4-chlorophenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂S
Molecular Weight: 245,128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14707340
CAS-Nummer: 90418-16-9