5-Chloro-3-(methylthio)-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR309420-1G
APOSOR309420-1GEA
467
EUR
APOSOR309420-1G
5-Chloro-3-(methylthio)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(methylthio)-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₃ClN₂S₂ Molecular Weight: 166,652 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779433 CAS-Nummer: 21735-15-9 |