Boc-DL-β-Aib-OH
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-methylpropanoic acid
OR309427-250MG
APOSOR309427-250MGEA
46.4
EUR
APOSOR309427-250MG
Boc-DL-β-Aib-OH
Boc-DL-beta-Aib-OH
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Molecular Weight: 203,24 g/mol Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094137 CAS-Nummer: 16948-10-0 |