4-Morpholino-2-pyridinamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-Morpholinopyridin-2-amine
OR30943-1G
APOSOR30943-1GEA
0
EUR
APOSOR30943-1G
4-Morpholino-2-pyridinamin
4-Morpholino-2-pyridinamin
Formel:
C₉H₁₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991750 CAS-Nummer: 722549-98-6 |