(1R,2R,5S,7R)-N-tert-Butoxycarbonyl-8,8-dimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.0
Lieferant: Apollo Scientific
OR309436-100MG
APOSOR309436-100MGEA
417
EUR
APOSOR309436-100MG
(1R,2R,5S,7R)-N-tert-Butoxycarbonyl-8,8-dimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.0
(1R,2R,5S,7R)-N-tert-Butoxycarbonyl-8,8-dimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.0^2,5]nonan-4-one
Formel:
C₁₅H₂₃NO₃ Molecular Weight: 265,348 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881415 CAS-Nummer: 1027343-55-0 |