tert-Butyl (1R,2R,3S,5R)-(2-methylaminocarbonyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl)-carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR309438-100MG
APOSOR309438-100MGEA
417
EUR
APOSOR309438-100MG
tert-Butyl (1R,2R,3S,5R)-(2-methylaminocarbonyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl)-carbamate
tert-Butyl (1R,2R,3S,5R)-(2-methylaminocarbonyl-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl)-carbamate
Formel:
C₁₆H₂₈N₂O₃ Molecular Weight: 296,405 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881417 CAS-Nummer: 1027343-56-1 |