4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30944-1G
APOSOR30944-1GEA
360
EUR
APOSOR30944-1G
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Formel:
C₉H₁₃N₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08062967 CAS-Nummer: 722550-01-8 |