(1R,2R,3S,5R)-(2-tert-Butoxycarbonylamino)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309440-100MG
APOSOR309440-100MGEA
417
EUR
APOSOR309440-100MG
(1R,2R,3S,5R)-(2-tert-Butoxycarbonylamino)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylic acid
(1R,2R,3S,5R)-(2-tert-Butoxycarbonylamino)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₂₅NO₄ Molecular Weight: 283,363 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881419 CAS-Nummer: 1027343-59-4 |