(1R,2R,3R,5R)-(2-tert-Butoxycarbonylamino)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309443-100MG
APOSOR309443-100MGEA
517
EUR
APOSOR309443-100MG
(1R,2R,3R,5R)-(2-tert-Butoxycarbonylamino)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylic acid
(1R,2R,3R,5R)-(2-tert-Butoxycarbonylamino)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₂₅NO₄ Molecular Weight: 283,363 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881422 CAS-Nummer: 1027343-75-4 |