cis-2-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)cycloheptanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309444-250MG
APOSOR309444-250MGEA
343
EUR
APOSOR309444-250MG
cis-2-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)cycloheptanecarboxylic acid
cis-2-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)cycloheptanecarboxylic acid
Formel:
C₂₃H₂₅NO₄ Molecular Weight: 379,449 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881424 CAS-Nummer: 1212250-46-8 |