2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR309452-1G
APOSOR309452-1GEA 0 EUR
APOSOR309452-1G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08898633
CAS-Nummer: 917750-50-6