2,7-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR309453-1G
APOSOR309453-1GEA 317 EUR
APOSOR309453-1G
2,7-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
2,7-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 223,058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787675
CAS-Nummer: 158583-91-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III