Ethyl-6-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR309457-5G
APOSOR309457-5GEA
53.8
EUR
APOSOR309457-5G
Ethyl-6-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-6-chlor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173342 CAS-Nummer: 70271-77-1 |