5-Chlor-2,4,8-trimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR309459-1G
APOSOR309459-1GEA
293
EUR
APOSOR309459-1G
5-Chlor-2,4,8-trimethylchinolin
5-Chloro-2,4,8-trimethylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₂ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
105908-43-8 |