4-Bromo-7-methoxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309461-1G
APOSOR309461-1GEA
383
EUR
APOSOR309461-1G
4-Bromo-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Bromo-7-methoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Molecular Weight: 252,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505130 CAS-Nummer: 651042-71-6 |