4-Chloro-8-ethyl-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309464-1G
APOSOR309464-1GEA 301 EUR
APOSOR309464-1G
4-Chloro-8-ethyl-2-methylquinoline
4-Chloro-8-ethyl-2-methylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClN
Molecular Weight: 205,683 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07644527
CAS-Nummer: 63136-24-3