Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-2-chloroisonicotinate
OR30947-5G
APOSOR30947-5GEA
77
EUR
APOSOR30947-5G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186.6000 g/mol Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411723 CAS-Nummer: 173435-41-1 |