(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3095-25G
OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA
357
EUR
APOSOR3095-25G
APOSOR3095-5G
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Formel:
BrH₂CCH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 72…75 °C/0,2mmHg Dichte: 1,77 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004711 CAS-Nummer: 4704-77-2 EINECS: 225-186-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...