3-Chloro-2-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30950-1G
APOSOR30950-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30950-1G
3-Chloro-2-iodopyridine
3-Chloro-2-iodopyridine
Formel:
C5H3ClIN Molecular Weight: 239,4400 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09258810 CAS-Nummer: 77332-89-9 |