4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
OR30955-1G
APOSOR30955-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30955-1G
4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel:
C₉H₇ClN₂S Molecular Weight: 210,69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315352 CAS-Nummer: 21344-90-1 |