3-Amino-1H-pyrazol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole

OR30957-25G OR30957-5G
APOSOR30957-25GEA 37.7 EUR
APOSOR30957-25G APOSOR30957-5G
3-Amino-1H-pyrazol
3-Amino-1H-pyrazole
Formel: C₃H₅N₃
Molecular Weight: 83.09 g/mol
Siedepunkt: 218 °C/122mmHg
Schmelzpunkt: 34…39 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005236
CAS-Nummer: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3259
ADR: 8 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR