tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[2-(4-Amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine, N1-BOC protected
OR30958-1G
APOSOR30958-1GEA 0 EUR
APOSOR30958-1G
tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₅N₅O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505005
CAS-Nummer: 1171901-11-3