2-Ethyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2-ethyl-1,3-benzoxazole
OR30966-1G
APOSOR30966-1GEA
104
EUR
APOSOR30966-1G
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-5-amin
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Formel:
C₉H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
204771-75-5 |