6-Bromchinaldin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3097-5G
APOSOR3097-5GEA
21.9
EUR
APOSOR3097-5G
6-Bromchinaldin
6-Bromchinaldin
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222,08 g/mol Schmelzpunkt: 100…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079724 CAS-Nummer: 877-42-9 |